Imprimer
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR14973-25GEA 22.6 EUR
APOSOR14973-25G APOSOR14973-100G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O
Poids moléculaire: 164,98
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051504
Numéro CAS: 932-22-9