Imprimer
4-Chloro-7-azaindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR15256-25GEA 71.3 EUR
APOSOR15256-25G APOSOR15256-100G APOSOR15256-5G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formule: C₇H₅ClN₂
Poids moléculaire: 152,58 g/mol
Point de fusion: 176…181 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272232
Numéro CAS: 55052-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III