Imprimer
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR15511-1GEA 14.7 EUR
APOSOR15511-1G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₃BrClN₃
Poids moléculaire: 208,44 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 205672-25-9