Imprimer

2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSOR15540-1GEA 445 EUR
APOSOR15540-1G APOSOR15540-250MG
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Formule: C₁₆H₃₁NOSSn
Poids moléculaire: 404,20
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787372
Numéro CAS: 927391-09-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR