Imprimer
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR15578-1GEA 306 EUR
APOSOR15578-1G APOSOR15578-250MG
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Formule: C₁₆H₃₂N₂Sn
Poids moléculaire: 371,15 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319030
Numéro CAS: 105494-69-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III