Imprimer
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR15619-1GEA 118 EUR
APOSOR15619-1G APOSOR15619-250MG
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridine
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₈H₃₃NSn
Poids moléculaire: 382,16 g/mol
Densité: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787401
Numéro CAS: 259807-95-9
UN: 2788
ADR: 6.1,III