2-Ethylbenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₂ Poids moléculaire: 150,1700 g/mol Point de fusion: 62…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045838 Numéro CAS: 612-19-1 |