Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR16428-1GEA 25.1 EUR
APOSOR16428-1G APOSOR16428-250MG APOSOR16428-5G
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Point d'ébullition: 77…78 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018749
Numéro CAS: 104-11-0
EINECS: 201-175-3
UN: 3265
ADR: 8,III