Imprimer
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR16909-1GEA 147 EUR
APOSOR16909-1G
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 210,62
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021500
Numéro CAS: 900019-34-3