Imprimer
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR17129-1GEA 17.6 EUR
APOSOR17129-1G
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 98%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 137,6100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382515
Numéro CAS: 953780-78-4