Imprimer
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR17814-250MGEA 0 EUR
APOSOR17814-250MG APOSOR17814-1G
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
Poids moléculaire: 176,9700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908169
Numéro CAS: 947533-25-7