Isocyanoacétate d'éthyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇NO₂ Poids moléculaire: 113,12 Point d'ébullition: 194…196 °C Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 84 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000007 Numéro CAS: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |