Imprimer
2-Amino-4-methyloxazole 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR18426-5GEA 248 EUR
APOSOR18426-5G
2-Amino-4-methyloxazole 97+%
2-Amino-4-methyloxazole
Formule: C₄H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00126682
Numéro CAS: 35629-70-0