Imprimer

2-Bromothiazole-4-carbaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR1863-1GEA 35 EUR
APOSOR1863-1G
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₄H₂BrNOS
Poids moléculaire: 192,03 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115726
Numéro CAS: 5198-80-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR