Imprimer
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
OR200011-10G OR200011-1G
APOSOR200011-10GEA 136 EUR
APOSOR200011-10G APOSOR200011-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 185,24 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00052874
Numéro CAS: 7210-77-7