Imprimer
4-Hydroxycinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): p-Coumaric acid,p-Cumaric acid,3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid
OR21362-100G
APOSOR21362-100GEA 69.8 EUR
APOSOR21362-100G
4-Hydroxycinnamic acid 98%
4-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
Poids moléculaire: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 7400-08-0