Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Poids moléculaire: 222,03 g/mol Point de fusion: 227…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010431 Numéro CAS: 1458-18-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |