Imprimer
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR21848-10GEA 0 EUR
APOSOR21848-10G APOSOR21848-1G
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Poids moléculaire: 281,1340 g/mol
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173652
Numéro CAS: 66742-56-1