Imprimer
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 43.7 EUR
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Formule: C₁₃H₁₇BrO
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 64328-68-3