(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₉ClN₂O Poids moléculaire: 124,57 g/mol Point de fusion: 169…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
71810-97-4 |