Imprimer
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR22930-1KGEA 311 EUR
APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G APOSOR22930-100G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 102…106 °C/0,25mmHg
Point de fusion: 54…58 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213364
Numéro CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-0