Imprimer
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR22989-1GEA 0 EUR
APOSOR22989-1G APOSOR22989-5G
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Formule: C₆H₉NO₂
Poids moléculaire: 127,1400 g/mol
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464226
Numéro CAS: 19788-36-4