1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₂BNO₄S Poids moléculaire: 301,1300 g/mol Point de fusion: 103 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02681892 Numéro CAS: 129271-98-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...