Imprimer

8-(Bromomethyl)quinoline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSOR23071-1GEA 40.1 EUR
APOSOR23071-1G
8-(Bromomethyl)quinoline
8-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047621
Numéro CAS: 7496-46-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR