Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR23119-1GEA 157 EUR
APOSOR23119-1G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₄N₂OS
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5170-68-3