Imprimer
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR23153-1GEA 234 EUR
APOSOR23153-1G
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S₂
Poids moléculaire: 211,25 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01936014
Numéro CAS: 24044-07-3