Imprimer
3-Thiophenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR23200-1GEA 61.1 EUR
APOSOR23200-1G
3-Thiophenesulphonyl chloride
3-Thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄H₃ClO₂S₂
Point d'ébullition: 101…103 °C
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682011
Numéro CAS: 51175-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III