4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₉IN₂ Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00626320 Numéro CAS: 51660-65-2 |