Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR23297-5GEA 68.4 EUR
APOSOR23297-5G APOSOR23297-25G APOSOR23297-1G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
Poids moléculaire: 159,1879 g/mol
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626298
Numéro CAS: 17635-45-9