Imprimer
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR23392-1GEA 176 EUR
APOSOR23392-1G APOSOR23392-100MG APOSOR23392-250MG
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086196
Numéro CAS: 423768-55-2