Imprimer
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR2347-25GEA 139 EUR
APOSOR2347-25G APOSOR2347-10G APOSOR2347-100G
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Poids moléculaire: 204,1800 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006802
Numéro CAS: 85-81-4
EINECS: 201-633-7