Imprimer

1-Cyanomethylpiperidine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSOR23641-1GEA 14.7 EUR
APOSOR23641-1G
1-Cyanomethylpiperidine
1-Cyanomethylpiperidine
Formule: C₇H₁₂N₂
Poids moléculaire: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 204…208 °C
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023733
Numéro CAS: 3010-03-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR