5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₈ClN₃O₂S Poids moléculaire: 209,66 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00105874 Numéro CAS: 88398-46-3 |