2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃NO₄S Poids moléculaire: 173,15 Point de fusion: 145…148 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052582 Numéro CAS: 40357-96-8 |