Imprimer
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR24349-5GEA 43.7 EUR
APOSOR24349-5G APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO₂S
Poids moléculaire: 193,65 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068149
Numéro CAS: 39978-14-8