Imprimer
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR24673-250MGEA 0 EUR
APOSOR24673-250MG APOSOR24673-500MG APOSOR24673-1G
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Formule: C₇H₅N₃
Poids moléculaire: 131,14 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006717
Numéro CAS: 322-46-3