Imprimer
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR2558-1GEA 14.7 EUR
APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G APOSOR2558-25G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Poids moléculaire: 207,02 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941317
Numéro CAS: 6299-85-0