Imprimer
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Methyl 3,4-dimethylbenzoate
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 80 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164,2011 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00219861
Numéro CAS: 38404-42-1