Imprimer
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR2589-5GEA 158 EUR
APOSOR2589-5G APOSOR2589-25G
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Poids moléculaire: 200,21 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216492
Numéro CAS: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5