Imprimer
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR25904-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR25904-250MG APOSOR25904-1G APOSOR25904-5G
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClO₂S₂
Point d'ébullition: 120…122 °C/3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03086201
Numéro CAS: 97272-04-3
UN: 3265
ADR: 8,III