Imprimer

4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR2596-1GEA 0 EUR
APOSOR2596-1G APOSOR2596-5G
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Poids moléculaire: 143,16 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07377486
Numéro CAS: 14542-16-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR