Imprimer
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR25990-1GEA 43.9 EUR
APOSOR25990-1G
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090873
Numéro CAS: 5775-88-2