Imprimer
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR26826-10GEA 14.7 EUR
APOSOR26826-10G
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Poids moléculaire: 153,6 g/mol
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0