Imprimer
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR27041-100GEA 118 EUR
APOSOR27041-100G APOSOR27041-250G APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 187,03 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052633
Numéro CAS: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III