Imprimer
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR27920-250MGEA 236 EUR
APOSOR27920-250MG
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine 95+%
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153908
Numéro CAS: 28443-69-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III