2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid
, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic Acid
, Ensulizole
, Phenylbenzimidazole sulfonic acid
Formule:
C₁₃H₁₀N₂O₃S Poids moléculaire: 274,29 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053007 Numéro CAS: 27503-81-7 UN: 3261 ADR: 8,III |