Imprimer
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR29211-5GEA 78.6 EUR
APOSOR29211-5G APOSOR29211-1G APOSOR29211-25G
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 99%
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Poids moléculaire: 167,5900 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156133
Numéro CAS: 127666-99-3