Imprimer
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR29671-1GEA 109 EUR
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173776
Numéro CAS: 175276-99-0