Imprimer

2-Chloro-3-cyano-6-picoline 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR29740-100GEA 0 EUR
APOSOR29740-100G APOSOR29740-5G APOSOR29740-25G
2-Chloro-3-cyano-6-picoline 98%
2-Chloro-3-cyano-6-picoline
Formule: C₇H₅ClN₂
Poids moléculaire: 152,58 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082767
Numéro CAS: 28900-10-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR