Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅Cl₂NO₂ Poids moléculaire: 206,03 g/mol Point de fusion: 80…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044409 Numéro CAS: 42521-09-5 EINECS: 255-868-5 |